Learn More
Uvex™ Eco Women's 100% Cotton Lab Coat, Regular Fit
Product Code. 15338742 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Unit Size:
Each
Product Code. 15338742
Brand: Uvex™ 8150902
Only null left
Add to basket
Add to basket
Women's economy lab coat ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering. Features a slightly tailored fit and multiple pockets for convenient storage.
  • Ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering
  • Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
  • Regular fit with preformed seams
  • Adjustable cuffs
  • Concealed front panel
  • Lapel collar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Small
Gender Women's
Material Cotton
Color White
Closure Type Snaps
Cuff Style Stud-fastened
Disposable Reusable
Sterility Non-sterile
Resistance None
Style Regular
No. of Pockets 3
Collar Type Lapel
Sleeve Style Full-length
Size (English) Chest 38 in.
Size (Metric) Chest 96.5 cm
Length (Metric) 105 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.