Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Brand: Life Science products Cytiva 28-9011-07
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Tekniske data
| IgG | |
| Cyanine3 | |
| 600 μg | |
| Purified |
| Monoclonal | |
| Goat | |
| Secondary | |
| IgG |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion