Learn More
Dynamin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-38480-20ul
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
Dynamin 2 Polyclonal antibody specifically detects Dynamin 2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| Dynamin 2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| CMTDI1CMT2M, CMTDIBdynamin II, DI-CMTB, DYN2EC 3.6.5.5, dynamin 2, dynamin-2, DYNII | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 607-866 of human Dynamin 2 (NP_004936.2).,, Sequence:, EDVDSWKASFLRAGVYPEKDQAENEDGAQENTFSMDPQLERQVETIRNLVDSYVAIINKSIRDLMPKTIMHLMINNTKAFIHHELLAYLYSSADQSSLMEESADQAQRRDDMLRMYHALKEALNIIGDISTSTVSTPVPPPVDDTWLQSASSHSPTPQRRPVSSIHPPGRPPAVRGPTPGPPLIPVPVGAAASFSAPPIPSRPGPQSVFANSDLFPAPPQIPSRPVRIPPGIPPGVPSRRPPAAPSRPTIIRPAEPSLLD | |
| 20 μL | |
| Apoptosis, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 1785 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur