Learn More
Dutch Seven PCB Mixture 317 1 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 37680-73-2, 31508-00-6, 35065-28-2, 35065-27-1, 35065-29-3, 7012-37-5 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?