Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Culture Media Bottle, with beaded rim
Product Code. p-7189228 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
5000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 15251749
Brand: DWK Life Sciences 214513907
Only null left
Add to basket
Add to basket
Culture bottles are suitable for attaching culture media.
Microbiology is an important field of biology and medicine and deals with microorganisms (bacteria, fungi, protozoa or viruses) and their habitats and conditions. For this purpose, it is essential to produce pure culture media on which the corresponding microorganisms can grow. Irradiation of the media with IR or UV light can accelerate the growth of the cultures. Culture bottles have large bottom surfaces that are as flat as possible so that the layer thickness of the medium is uniformly high.
  • Available with beaded rim or straight neck for metal caps
  • Fired-on, highly durable white print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacity (Metric) 300 mL
For Use With (Application) Media preparation and cultivation; Preparation of cultures; Liquid culture
Includes With beaded rim
Material Borosilicate Glass (3.3)
Quantity 10/Pk.
Diameter (Metric) 70 mm
Autoclavable Autoclavable
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis