Learn More
Abnova™ DSCR2 Recombinant Protein
Product Code. 16192682
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16192682
missing translation for 'mfr': Abnova™ H00008624P01.25ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Accession Number AAH03619
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 8624
Molecular Weight (g/mol) 57.42
Name DSCR2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 25 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAATFFGEVVKAPCRAGTEDEEEEEEGRRETPEDREVRLQLARKREVRLLRRQTKTSLEVSLLEKYPCSKFIIAIGNNAVAFLSSFVMNSGVWEEVGCAKLWNEWCRTTDTTHLSSTEAFCVFYHLKSNPSVFLCQCSCYVAEDQQYQWLEKVFGSCPRKNMQITILTCRHVTDYKTSESTGSLPSPFLRALKTQNFKDSACCPLLEQPNIVHDLPAAVLSYCQVWKIPAILYLCYTDVMKLDLITVEAFKPILSTRSLKGLVKNIPQSTEILKKLMTTNEIQSNIYT
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias C21LRP/DSCR2/LRPC21/PAC1
Common Name PSMG1
Gene Symbol PSMG1
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis