Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Dropping Bottle, Clear, Soda-Lime Glass, Supplied with ground jointed pipette, Complete with Rubber teat
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Dropping bottles are suitable for liquids which need to be dispensed in small amounts, especially drop by drop. Supplied with rubber teat and ground jointed dropping pipette. Replacement pipettes and rubber teats are available.
- Clear glass pipette with standard ground joint
- Tight closure due to standard taper ground joint
- Natural rubber teat
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| For Use With (Application) | Storage and dispensing of liquids and reagents |
| Material | Soda Lime Glass |
| Quantity | 10/Pk. |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?