Learn More
Tocris Bioscience™ DQP 1105
Product Code. 18055632
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18055632 50 mg 50mg
18044452 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18055632 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4491/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
GluN2C/GluN2D-selective NMDA antagonist
Noncompetitive NMDA receptor antagonist; displays over 50-fold selectivity for GluN2D- and GluN2C-containing receptors over GluN2B-, GluK2-, GluA1- and GluN2A-containing receptors (IC50 values are 2.7, 8.5, 121, 153, 198 and 206 μM, respectively). Reduces frequency of channel opening.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380560-89-4
Molecular Formula C29H24BrN3O4
Spécification
Quantity 50 mg
Formula Weight 558.42
Purity >97%
Molecular Weight (g/mol) 558.432
Chemical Name or Material DQP 1105