Learn More
DPPA2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen DPPA2
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18615315
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98808-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18650876
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98808-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
DPPA2 Polyclonal antibody specifically detects DPPA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
DPPA2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Developmental Biology, Stem Cells
0.2 um filtered solution in PBS
151871
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
CT100, developmental pluripotency associated 2, developmental pluripotency-associated protein 2, PESCRG1cancer/testis antigen 100, Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human DPPA2.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt