Learn More
DPCD Monoclonal Antibody (OTI8A12), TrueMAB™, OriGene
Description
DPCD Monoclonal antibody specifically detects DPCD in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | DPCD |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI8A12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | RASA1 |
| Gene Accession No. | P20936 |
| Gene Alias | 5330431N19Rik; deleted in a mouse model of primary ciliary dyskinesia; deleted in primary ciliary dyskinesia; deleted in primary ciliary dyskinesia homolog (mouse); DPCD; Ndac; neighbor of Dac; protein DPCD; RGD1307648; RP11-529I10.4; RP11-529I104 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?