Learn More
Dopamine Receptor D4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92717-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18679961
  • 204.00€ / 0.02mL
Description
Dopamine Receptor D4 Polyclonal antibody specifically detects Dopamine Receptor D4 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Dopamine Receptor D4
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
D(2C) dopamine receptor, D(4) dopamine receptor, D4DR, Dopamine D4 receptor, dopamine receptor D4, seven transmembrane helix receptor
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human DRD4 (NP_000788.2). AWLLSPRLCDALMAMDVMLCTASIFNLCAISVDRFVAVAVPLRYNRQGGSRRQLLLIGATWLLSAAVAAPVLCGLNDVRGRDPAVCRLEDRDYVVYSSVCS
0.02 mL
GPCR, Neuroscience
1815
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Mouse, Rat
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt