Learn More
Donkey Anti-Goat IgG H&L (Cy5 ™) preadsorbed, Abcam
Description
Suitable for WB, Flow Cyt, ICC, IHC-Fr, IHC-P, ICC/IF, ELISA. Preadsorbed to minimise non-specific binding and high background staining. Cited in 44 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Goat IgG |
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Cyanine5 |
| Formulation | pH: 6.5, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Tripotassium orthophosphate |
| Host Species | Donkey |
| Immunogen | Goat IgG |
| Purification Method | Affinity purification |
| Quantity | 500 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?