Learn More
DNPH Mixture 749 20 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
Specifica
Specifica
| CAS | 958-60-1, 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2, 1527-98-6 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto