Learn More
DNA Polymerase iota Antibody (OTI3B5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-44874-30ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spécification
| DNA Polymerase iota | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI3B5 | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150 | |
| DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair | |
| 11201 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu