Få mere at vide
Dipeptidyl Peptidase IV, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11475685 Shop alle MP Biomedical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Dipeptidyl Peptidase IV
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11475685
Brand: MP Biomedicals 03SPE0210
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
  • Dipeptidyl Peptidase Iv (Dpp-Iv) Human
Application Notes:
  • Dipeptidyl peptidase-4 plays an important role in tumor biology, and is useful as a marker for various cancers.
  • It appears to work as a suppressor in the development of cancer and tumors.
Usage Statement:
  • Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Key Applications:
  • Apoptosis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Lyophilized Solid
Quantity 10 MU
Synonym CD26
Format Standard
Product Type Protease
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.