missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dioxane solution EU Pharmacopoeia, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Product Code. p-7083871 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Packaging:
Bottle
Purity Grade Notes:
Eu Ph Ref: 1032001
Eu Ph Ref: 1032002
Unit Size:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12940404

Marque: Fisher Chemical RP 066 100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.

Spécification

Packaging Bottle
Type Mass Spectrometry Standards
Quantity 100 mL
Grade Eu Ph Ref: 1032001
Chemical Name or Material Dioxan stock solution.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dioxan stock solution. European Pharmacopoeia Ref: 1032001
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Carcinogenicity Category 1B
Mention de danger
  • H350-May cause cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : 1,4-dioxane
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis