Få mere at vide
DimethylFormamide, for HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10356180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 L
2.5 L
Packaging:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10356180 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
10346180 1 L Amber glass bottle 1 L
10161660 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10356180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3846/17
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DimethylFormamide, for HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molecular Formula C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
MDL Number MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Tekniske data
Melting Point -61°C
Color Colorless
Boiling Point 153°C
Packaging Amber glass bottle
Quantity 2.5 L
Formula Weight 73.09g/mol
Vapor Pressure 4.9mbar at 20°C
Physical Form Liquid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.