Learn More
Didanosine EP Impurity A (Azathioprine EP Impurity F), Mikromol™
Descrizione
Didanosine EP Impurity A (Azathioprine EP Impurity F)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Hypoxanthine |
| CAS | 68-94-0 |
| Analyte or Component Names | Hypoxanthine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C5 H4 N4 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMILES | O=C1NC=Nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC Name | 1,9-dihydropurin-6-one |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?