Learn More
Dichlorprop-butotyl, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25mg
Descripción
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Especificaciones
Especificaciones
| Packaging | Glass Bottle |
| CAS | 53404-31-2 |
| Industry Type | Herbicides |
| Quantity | 25 mg |
| Grade | Analytical Standard |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido