Learn More
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, 97%
Code produit 10686734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10686734 100 g Glass bottle 100g
10580741 10 g Glass bottle 10g
10409030 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10686734 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117571000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32634-66-5
Molecular Formula C20H18O8
Molecular Weight (g/mol) 386.36
MDL Number MFCD00064440
InChI Key CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid;hydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 164°C to 170°C
Color White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Linear Formula [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Quantity 100 g
Specific Rotation Condition −142° (20°C c=10,C2H5OH)
Specific Rotation -142
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formula Weight 386.36
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.