Learn More
Derlin 1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97369PE
Product Code. 18668022
  • 407.00€ / 0.10mL
Description
Derlin 1 Polyclonal antibody specifically detects Derlin 1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Derlin 1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
DER-1, DER1Degradation in endoplasmic reticulum protein 1, Der1-like domain family, member 1, Der1-like protein 1, derlin-1, DERtrin-1, FLJ13784, FLJ42092, MGC3067, PRO2577
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Derlin 1 fragment.
0.1 mL
ER Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Protein Turnover, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
79139
Store at 4C in the dark.
IgG
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
PE
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt