Learn More
Dengue Virus Envelope Antibody (1) [FITC] - Pan Specific, (Domain III), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-43767F
Product Code. 30281451
  • 507.00€ / 0.10mL
Description
Dengue Virus Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Dengue Virus Envelope
Monoclonal
FITC
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
ELISA, Western Blot
1
Western Blot, ELISA
dengue virus polyprotein
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Dengue Virus Envelope (type 1, US/Hawaii/1944) (RefSeq#: ACF49259.1; Val580-Lys680).
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis