Learn More
Defensin beta 1 Antibody (1F5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26625-50ul
This item is not returnable.
View return policy
Description
Defensin beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Defensin beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Specifications
| Defensin beta 1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| 1F5 | |
| Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA | |
| BD1, BD-1, beta-defensin 1, beta-defensin-1, DEFB-1, DEFB101, defensin, beta 1HBD-1, hBD-1, HBD1MGC51822 | |
| A synthesized peptide derived from Human Defensin beta 1 [UniProt P60022] | |
| 50 μL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 1672 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur