Learn More
DDX19A Antibody (OTI3C12), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44850
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DDX19A Monoclonal antibody specifically detects DDX19A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| DDX19A | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 55308 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI3C12 | |
| Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:500 | |
| ATP-dependent RNA helicase DDX19A, DDX19-DDX19L, DDX19L, DDX19-like protein, DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypeptide 19A, DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypeptide 19-like, DEAD box protein 19A, DKFZp686C21137, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ11126, RNA helicase | |
| Full length human recombinant protein of human DDX19A (NP_060802) produced in HEK293T cell. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur