Learn More
DDT Antibody (OTI1H3), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-70562PE
Product Code. 30038447
  • 740.00€ / 0.10mL
Description
DDT Monoclonal antibody specifically detects DDT in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DDT
Monoclonal
PE
PBS
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Monkey
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1H3
Western Blot, Immunohistochemistry
D-dopachrome decarboxylase, D-dopachrome tautomeraseDDCT, EC 4.1.1.84, Phenylpyruvate tautomerase II
Full length human recombinant protein of human DDT(NP_001346) produced in HEK293T cell.
0.1 mL
Stem Cell Markers
1652
Store at 4C in the dark.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.