missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DCDC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97244-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DCDC2 Polyclonal antibody specifically detects DCDC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| DCDC2 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| DCDC2A, doublecortin domain containing 2, KIAA1154Protein RU2S, RU2doublecortin domain-containing protein 2, RU2S | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DCDC2 fragment. | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction, Vision | |
| 51473 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto