Learn More
Cytokeratin, pan Antibody (KRT/457), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-47669AF594
Artikelnummer. 18103648
  • 573.00€ / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Cytokeratin, pan Monoclonal specifically detects Cytokeratin, pan in Human, Mouse, Rat, Porcine, Amphibian, Bovine, Guinea Pig, Goat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin, pan
Monoclonal
Alexa Fluor 594
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Mouse
Protein A or G purified
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
3848
Human, Mouse, Rat, Pig, Amphibian, Bovine, Guinea Pig, Goat, Monkey
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
KRT/457
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
KRT1
This Cytokeratin, pan Antibody (KRT/457) was developed against keratin-enriched preparation from cultured human epithelial cells
0.1 mL
Primary
Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI 6.0) subfamilies. This antibody recognizes acidic (Type I or LMW) and basic (Type II or HMW) cytokeratins, including 59kDa (CK4); 58kDa (CK5); 56kDa (CK6); 52kDa (CK8); 56.5kDa (CK10); 53kDa (CK13) and 45kDa (CK18). This is a broad-spectrum antibody, which has been reported to differentiate epithelial tumors from non-epithelial tumors. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.
Store at 4°C in the dark.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt