Learn More
Cytokeratin, pan Antibody (KRT/457), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-47669AF350
Product Code. 18188637
  • 573.00€ / 0.10mL
Description
Cytokeratin, pan Monoclonal specifically detects Cytokeratin, pan in Human, Mouse, Rat, Porcine, Amphibian, Bovine, Guinea Pig, Goat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Cytokeratin, pan
Monoclonal
Alexa Fluor 350
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Mouse
0.1 mL
Primary
Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI 6.0) subfamilies. This antibody recognizes acidic (Type I or LMW) and basic (Type II or HMW) cytokeratins, including 59kDa (CK4); 58kDa (CK5); 56kDa (CK6); 52kDa (CK8); 56.5kDa (CK10); 53kDa (CK13) and 45kDa (CK18). This is a broad-spectrum antibody, which has been reported to differentiate epithelial tumors from non-epithelial tumors. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
KRT/457
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
KRT1
This Cytokeratin, pan Antibody (KRT/457) was developed against keratin-enriched preparation from cultured human epithelial cells
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
3848
Human, Mouse, Rat, Pig, Amphibian, Bovine, Guinea Pig, Goat, Monkey
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.