Learn More
Cytokeratin 5/8 Antibody (C-50) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
558.00€
Especificaciones
Antigen Cytokeratin 5/8
Clone C-50
Concentration 1.0 mg/mL
Dilution Western Blot : 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry : 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin : 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence : 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18179518
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-47824-0.1MG
0.1 mg
558.00€
0.10mg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Cytokeratin 5/8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 5/8 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Hamster, Ferret, Sheep, Chicken (Negative), Xenopus (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
Cytokeratin 5/8
1.0 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Ferret, Hamster, Primate, Sheep, Chicken (Negative), Xenopus (Negative)
cell proliferation-inducing protein 46, CK18, CK5, CYK18, DDD, K18, K1CO, K5, Keratin, Keratin 18, Keratin 5, KRT18, krt5, KRT5A, KRTB, type I cytoskeletal 18, type II cytoskeletal 5
KRT5
IgG1 κ
Protein A or G purified
It reacts with keratin 5 (58kDa) and keratin 8 (52.5kDa). Simple epithelia express cytokeratin 8 in combination with 18. On the other hand, basal cells of stratified epithelia express cytokeratin 5 paired with 14. This antibody therefore, reacts with a wide range of epithelia and their carcinomas.
C-50
Western Blot : 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry : 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin : 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence : 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
PBS with No Preservative
3852
Cytoskeletal preparation from HeLa cells
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado