Learn More
Beskrivelse
Cytokeratin 17 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Cytokeratin 17 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | KRT17/4604 |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human Cytokeratin 17 protein (Uniprot: Q04695) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?