Learn More
Cytochrome P450 3A4/3A5 Antibody (F24P2B10) - BSA Free, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Cytochrome P450 3A4/3A5 Monoclonal specifically detects Cytochrome P450 3A4/3A5 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | Cytochrome P450 3A4/3A5 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | F24P2B10 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Albendazole monooxygenase, Albendazole sulfoxidase, CP33, CP34, CYP3A, CYP3A3, CYPIIIA3, CYPIIIA4, Cytochrome P450 3A3, cytochrome P450 3A4, Cytochrome P450 HLp, Cytochrome P450 NF-25, cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 4, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 3, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 4, Cytochrome P450-PCN1, EC 1.14.13.32, EC 1.14.13.67, EC 1.14.13.97, EC 1.14.14.1, glucocorticoid-inducible P450, HLP, MGC126680, NF-25, Nifedipine oxidase, P450C3, P450-III, steroid inducible, P450PCN1, Quinine 3-monooxygenase, Taurochenodeoxycholate 6-alpha-hydroxylase |
| Host Species | Mouse |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?