Description
Cystatin SA Polyclonal antibody specifically detects Cystatin SA in Human samples. It is validated for ELISA
Specifications
Specifications
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PE |
| Dilution | ELISA |
| Gene Alias | cystatin 2, cystatin S5, cystatin SA, Cystatin-2, Cystatin-S5, cystatin-SA, cysteine-proteinase inhibitor, MGC71924, salivary cysteine (thiol) protease inhibitor |
| Host Species | Rabbit |
| Research Discipline | Cell Biology |
| Target Species | Human |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Form | Purified |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?