Learn More
Cyclin C Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Specifications
Antigen Cyclin C
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18699761
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92617-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18681552
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92617-0.1ml
0.1 mL
463.00€
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Cyclin C Polyclonal antibody specifically detects Cyclin C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
Cyclin C
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
892
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CycC, cyclin C, cyclin-C, hSRB11, SRB11 homolog
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human Cyclin C (NP_005181.2). MAGNFWQSSHYLQWILDKQDLLKERQKDLKFLSEEEYWKLQIFFTNVIQALGEHLKLRQQVIATATVYFKRFYARYSLKSIDPVLMAPTCVFLASKVEEFGVVSNTRLIAAATSVLKTRFSYAFPKEFPYRMNHILECEFYLLELMDCCLIVYHPYRPLLQYVQDMGQEDMLLPLAWRIVNDTYRTDLCLLYPPFMIALACLHVACVVQQKDARQWFAELSVDMEKILEIIRVILKLYEQWKNFDERKEMATILSKMPKPKPPPNSEGEQGPNGSQNSSYSQS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt