Learn More
CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody (5C7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26638-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 30043705
  • 343.00€ / 50µL
Description
CXCL10/IP-10/CRG-2 Monoclonal antibody specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CXCL10/IP-10/CRG-2
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry
5C7
ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10
A synthesized peptide derived from Human CXCL10/IP-10/CRG-2 [UniProt P02778]
50 μL
Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
3627
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificates
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato