Learn More
CTGF/CCN2 Antibody (CL5339) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-61415AF350
Product Code. 30290329
  • 737.00€ / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CTGF/CCN2 Monoclonal antibody specifically detects CTGF/CCN2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CTGF/CCN2
Monoclonal
Alexa Fluor 350
CCN2IGFBP-8, connective tissue growth factor, HCS24, Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, IBP-8, IGF-binding protein 8, IGFBP8CCN family member 2, Insulin-like growth factor-binding protein 8, MGC102839, NOV2
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P29279, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity
1490
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL5339
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt