Learn More
Crystallized Bovine Albumin
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek
100g
10g
5g
Beskrivning
- Source: Bovine blood
- Assay (electrophoresis): ≥99%
- Identity: By IR
- Protein: ≥98%
- pH (7%, 0.15M NaCl): 5.0 - 5.4
- Moisture (KF) when packaged: %le;5.0%
- Sodium (Na): 0 - 5.0mg/g
- Chloride (Cl): 0 - 3.0mg/g
- CAS: 9048-46-8
Specifikationer
Specifikationer
| pH Range | 5.0 to 5.4 |
| Quantity | 5 g |
| Source | Bovine blood |
| Packaging | Plastic Bottle |
| Product Type | Bovine Albumin |
| Form | Crystalline |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering