Learn More
CRYGA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
486.00€ - 741.00€
Specifications
Antigen CRYGA
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18389382
View Documents
Bio-Techne
NBP3-17113-25UL
25 μg
486.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18333874
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-17113-100UL
100 μg
741.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CRYGA Polyclonal antibody specifically detects CRYGA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
CRYGA
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
CRYG1, CRYG5, CRY-g-A
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: CNSIRVDSGCWMLYERPNYQGHQYFLRRGKY
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
1418
IgG
Affinity purified
Documents
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado