Description
CRELD1 Polyclonal antibody specifically detects CRELD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | CRELD1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 669 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | atrioventricular septal defect 2, AVSD2, CIRRIN, cysteine-rich with EGF-like domain protein 1, cysteine-rich with EGF-like domains 1, DKFZp566D213 |
| Host Species | Goat |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CRELD1 isoform 1, Gln30-Glu362, Accession # Q96HD1 |
| Purification Method | Antigen Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?