Learn More
CREB3 regulatory factor Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06573-100ul
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18659678
  • 326.00€ / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CREB3 regulatory factor Polyclonal antibody specifically detects CREB3 regulatory factor in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CREB3 regulatory factor
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
adult retina protein, C5orf41, chromosome 5 open reading frame 41, CREB3 regulatory factor, CREBRF, DKFZp313F2319, DKFZp686G2059, LRF, luman-recruiting factor
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CREB3 regulatory factor fragment.
100 μg
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH7.0
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
153222
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis