missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ COX4I1 (Human) Recombinant Protein

Product Code. p-7164118
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16193411

Brand: Abnova™ H00001327P01.10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Human COX4I1 full-length ORF ( AAH08704, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MLATRVFSLVGKRAISTSVCVRAHESVVKSEDFSLPAYMDRRDHPLPEVAHVKHLSASQKALKEKEKASWSSLSMDEKVELYRIKFKESFAEMNRGSNEWKTVVGGAMFFIGFTALVIMWQKHYVYGPLPQSFDKEWVAKQTKRMLDMKVNPIQGLASKWDYEKNEWKK

Specifications

Accession Number AAH08704
Gene ID (Entrez) 1327
Name cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias COX4, COXIV, MGC72016
Gene Symbol COX4I1
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Show More Show Less
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.