Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Synaptopodin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-21064-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    349.00€ / 100µL
    Save 101.00€
    22% Off
Description
The Synaptopodin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Synaptopodin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Synaptopodin antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
Synaptopodin
Polyclonal
CoraLite Plus 488
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
11346
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Conjugated Antibody
IgG
Immunofluorescence
1000 μg/mL
KIAA1029
Recombinant Protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
99-115 kDa
Liquid
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato