missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated P53 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigen | P53 |
|---|---|
| Clone | 6C4B6 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Classification | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30233266
|
Proteintech
CL488-60283-20UL |
20 μL |
140.00€ 129.00€ / 20µL Save 11.00€ 7% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30235547
|
Proteintech
CL488-60283-100UL |
100 μL |
450.00€ 349.00€ / 100µL Save 101.00€ 22% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The P53 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human P53. This antibody recognizes human antigen. The P53 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifica
| P53 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 7157 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 6C4B6 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Human | |
| FLJ92943; LFS1; TRP53; p53 | |
| IgG2b | |
| Protein A purification | |
| Conjugated Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto