Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated KIAA1199 / CEMIP Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 395.00€
Specifications
Antigen KIAA1199 / CEMIP
Concentration 1000 μg/mL
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Polyclonal
Conjugate CoraLite Plus 488
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30237585
View Documents
Proteintech
CL488-21129-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
140.00€
129.00€ / 20µL
Save 11.00€
7% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30235413
View Documents
Proteintech
CL488-21129-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
450.00€
395.00€ / 100µL
Save 55.00€
12% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The KIAA1199 / CEMIP antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KIAA1199 / CEMIP . This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KIAA1199 / CEMIP antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1199 / CEMIP
Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
CoraLite Plus 488
Rabbit
Human, Mouse, Rat
TMEM2L
IgG
Antigen affinity purification
Conjugated Antibody
1000 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
57214
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt