Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD97 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen CD97
Clone 3F10C2
Concentration 1000 μg/mL
Applications Not Available
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30237676
View Documents
Proteintech
CL488-66972-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
133.74€
129.00€ / 20µL
Save 4.74€
3% Off
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30237172
Ver documentos
Proteintech
CL488-66972-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
361.81€
349.00€ / 100µL
Save 12.81€
3% Off
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD97 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human, Mouse samples.
Especificaciones
Especificaciones
CD97
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
976
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
3F10C2
Not Available
CoraLite Plus 488
Mouse
Human, Mouse
TM7LN1
IgG2a
Protein A purification
Conjugated Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado