Learn More
COPS6 Antibody (OTI4E7), DyLight 650, Novus Biologicals™
Product Code. 18172164 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18172164 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18172164 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271648C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
COPS6 Monoclonal specifically detects COPS6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen COPS6
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI4E7
Conjugate DyLight 650
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias BMP2B, BMP2B1, BMP4, COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 6 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 6, CSN6COP9 subunit 6 (MOV34 homolog, 34 kD), H_NH0506M12.12, hVIP, JAB1-containing signalosome subunit 6, MOFC11, MOV34 homolog, MOV34 homolog, 34 kD, MOV34-34KD, SGN6, Signalosome subunit 6, Vpr-interacting protein
Gene Symbols COPS6
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 58-327 of human COPS6 (NP_006824) produced in E.coli.
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mL
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10980.0
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.