missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copper Sulphate solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products

Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Unit Size:
1000mL
Spécification
Spécification
| Packaging | Bottle |
| Concentration | 0.02 M |
| Quantity | 1000 mL |
| Grade | Eu. Ph. Reference |
| Chemical Name or Material | Copper Sulphate solution |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Copper Sulphate 0.02M solution. European Pharmacopoeia Ref: 3001200 (VL 013)
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- P273-Avoid release to the environment.
- P501-Dispose of contents/container to .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu