Learn More
Copper, plasma standard solution, Specpure™ Cu 10,000μg/mL
Código de producto. 11307937
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
50mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11307937
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 014372.AD
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
MDL Number MFCD00010965
Especificaciones
Physical Form Liquid
Concentration Cu in 5% HNO3
UN Number UN3264
Quantity 50 mL
Grade Specpure
Chemical Name or Material Copper plasma standard solution, Cu 10000μg/mL
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado