Learn More
Copper(I) iodide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Code produit 11394828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11394828 5 g 5g
11384828 25 g 25g
11374828 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11394828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043153.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Light, Air and Moisture Sensitive | CAS: 7681-65-4 | CuI
Copper(I) iodide is used as a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, cloud seeding, and as temperature indicator with HgI2. It catalyzes the conversion of aryl, heteroaryl, and vinyl bromides into the corresponding iodides, which are employed in coupling reactions such as Suzuki, Stille, Sonogashira, Heck and Ullmann reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-65-4
Molecular Formula CuI
MDL Number MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Spécification
Boiling Point ∼1290°C
Melting Point 605°C
Color Brown to White
Physical Form Chunks and/or Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.998% (Metal basis)
Solubility Information Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids.
Formula Weight 190.45
Odor Weak odor
Refractive Index 2.346
Sensitivity Air, light, and moisture sensitive
Appearance White to pale brown chunks/powder
Density 5.63 g/cm3
Chemical Name or Material Copper(I) Iodide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.