Learn More
Connexin 43 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand:  Proteintech 80543-1-RR-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30234453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 20.00€
    13% Off
Beskrivning
Beskrivning
The Connexin 43 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human Connexin 43. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The Connexin 43 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
Connexin 43
Recombinant Monoclonal
1000 μg/mL
CX43; DFNB38; GJAL; ODDD
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig
43 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
3O6
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
2697
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.