Learn More
Beskrivelse
Connexin 43/GJA1 Monoclonal specifically detects Connexin 43/GJA1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Connexin 43/GJA1 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 578618 |
| Conjugate | PE |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | connexin 43, connexin-43, Cx43, CX43gap junction protein, alpha-like, DFNB38, Gap junction 43 kDa heart protein, gap junction alpha-1 protein, gap junction protein, alpha 1, 43kDa, gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43), GJAL, HSS, ODD, ODDD, ODOD, SDTY3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0 transfected with human Connexin 43/GJA1, Accession # P17302 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?